交差性
E. coli, vertebrates
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GLB1(2720)
特異性
免疫原
アプリケーション
エピトープタグ抗体及び凡用抗体
エピトープタグ
Immunoblotting: 1:2000-1:10,000 on beta-galactosidase fusion proteins.
Immunohistochemistry: 1:1,000-1:5000 on tissue fixed with 4% paraformaldehyde.
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Proteins tagged with beta galactosidase
その他情報
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
AB1211-100UL:
試験成績書(COA)