Merck
G7146
Sigma-Aldrich
グルコースオキシダーゼ from Aspergillus niger
Isoelectric focusing marker, pI 4.2
別名:
β-D-グルコース:酸素 1-オキシドレダクターゼ, G.Od., GOx
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
フォーム
solid
分子量
160 kDa
pI 
4.2
保管温度
−20°C
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
分子量:160 kDa(ゲルろ過物)
pl:4.2
吸光係数:E1% = 16.7 (280 nm)
Aspergillus niger由来のグルコースオキシダーゼは、分子量各80 kDaの2つの同じサブユニットから成る二量体です。各サブユニットには、1つのフラビンアデニンジヌクレオチド分子および1つの鉄イオンが含まれています。この酵素は、約16%の天然糖および2%のアミノ糖を含む糖タンパク質です。この酵素には3つのシステイン残基および8つのN結合グルコシル化潜在部位も含まれています
グルコースオキシダーゼはD-アルドヘキソース、モノデオキシ-D-グルコースおよびメチル-D-グルコースをさまざまな速度で酸化させる能力があります。
グルコースオキシダーゼの最適pHは5.5ですが、広い活性範囲(ph 4~7)を持ちます。グルコースオキシダーゼはβ-D-グルコースに特異的で、KMは33~110 mMです。
グルコースオキシダーゼは活性因子を必要としませんが、Ag+、Hg2+、Cu2+、フェニル水銀アセテートおよび p-クロロ水銀ベンゾエートで阻害されます。グルコースオキシダーゼは非金属SH試薬では阻害されません。N-エチルマレイミド、イオドアセテートおよびイオドアセトアミド。
グルコースオキシダーゼは溶液中のD-グルコースの酵素的測定に使用できます。グルコースオキシダーゼはβ-D-グルコースをD-グルコノ乳酸および過酸化水素に酸化し、ホースラディッシュペルオキシダーゼがグルコース測定の際の共役酵素としてしばしば使用されます。グルコースオキシダーゼはβ-D-グルコースに特異的ですが、D-グルコースの溶液はα-D-グルコースとして定量でき、β-D-グルコースが酵素的反応で消費されるとα-D-グルコースはβ-D-グルコースに変旋光します。
アプリケーション
グルコースオキシダーゼは、食品および製薬業界で広く使用されており、またグルコースバイオセンサーの主要な成分でもあります。
生物化学的/生理学的作用
グルコースオキシダーゼは、電子受容体としての分子酸素により、β-d-グルコースからd-グルコノ-β-ラクトンおよび過酸化水素への酸化を触媒します。
単位の定義
1単位はpH 5.1、35°Cで、毎分1.0 μモルのβ-D-グルコースをD-グルコノラクトンとH2O2に酸化し、毎分22.4 μLのO2吸収と等価です。反応混合物を酸素で飽和した場合には、活性は100%まで増加する可能性があります。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G7146-1VL:
G7146-VAR:
G7146-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Habib Razmi et al.
Biosensors & bioelectronics, 41, 498-504 (2012-10-27)
Graphene quantum dots (GQD) were introduced as a novel and suitable substrate for enzyme immobilization. Glucose oxidase (GOx) was immobilized on GQD modified carbon ceramic electrode (CCE) and well-defined quasi-reversible redox peaks were observed. The UV-vis photoluminescence spectroscopy, transition electron
Karnit Bahartan et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(98), 11957-11959 (2012-11-06)
Yeast displaying glucose oxidase on their surface were encapsulated in a graphene oxide hydrogel. The ability of the modified yeast to reduce graphene oxide by glucose assimilation while maintaining viability was tested with time and deemed suitable for biofuel cell
Rong Hu et al.
Biosensors & bioelectronics, 41, 442-445 (2012-10-16)
A universal sensing platform for fluorescence turn-on detection of biomolecules is developed based on Fenton reaction triggered molecular beacon cleavage. Due to its high quenching efficiency, molecular beacons (MBs)-based sensing systems usually show low background fluorescence and large signal-to-background ratio.
Yinhui Yi et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(6), 612-614 (2012-12-12)
Si quantum dots have been demonstrated to be environmentally friendly photoluminescence probes and their fluorescence was quenched by H(2)O(2) that was produced from the glucose oxidase-catalyzed oxidation of glucose. This strategy could be used to detect glucose with high sensitivity
Kun Deng et al.
Analytica chimica acta, 759, 61-65 (2012-12-25)
In this work, a new label-free electrochemical aptamer-based sensor (aptasensor) was constructed for detection of platelet-derived growth factor (PDGF) based on the direct electrochemistry of glucose oxidase (GOD). For this proposed aptasensor, poly(diallyldimethylammonium chloride) (PDDA)-protected graphene-gold nanoparticles (P-Gra-GNPs) composite was