由来生物
synthetic (organic)
アッセイ
≥95% anhydrous basis (enzymatic)
形状
powder
色
white
溶解性
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless
微量陽イオン
K: 10.16-15.88% (ICP anhydrous)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[K].OC1OC(COP(O)(O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C6H13O9P.K.H/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;
InChI Key
UTZCQRPSJJQUEE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G6526-500MG:
G6526-1G:
G6526-5G:
G6526-VAR:
G6526-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.