安全性情報
G5510
Sigma-Aldrich
グリコーゲンアズール
≥98% (HPLC), from rabbit liver, suitable for substrate for α-amylase
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥62,840
¥62,840
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥62,840
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.79
¥62,840
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
由来生物
rabbit liver
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
blue
適合性
suitable for substrate for α-amylase
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Dye-labeled carrier that can be used for visualizing alcohol-precipitated nucleic acid pellets.
Glycogen azure was used in DNA precipitation. [1]
その他情報
レマゾ-ルブリリアントブル-Rと共有結合したウサギ肝臓グリコ-ゲンです。
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
調製ノート
Rinderknecht, H., et al., Experientia, 23, 805 (1967)の改良法により調整されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G5510-25G:
G5510-BULK:
G5510-500MG:
G5510-VAR:
G5510-1G:
G5510-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mary Waltner-Law et al.
The Journal of biological chemistry, 278(12), 10427-10435 (2003-01-18)
Although many genes are regulated by the concerted action of several hormones, hormonal signaling to gene promoters has generally been studied one hormone at a time. The phosphoenolpyruvate carboxykinase (PEPCK) gene is a case in point. Transcription of this gene