Merck
G5294
Sigma-Aldrich
GGTI-2133
≥98% (HPLC), solid
別名:
N-[[4-(イミダゾール-4-イル)メチルアミノ]-2-(1-ナフチル)ベンゾイル]ロイシン トリフルオロアセタート塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥31,400
5 MG
¥103,000
¥31,400
出荷予定日2025年5月24日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥31,400
5 MG
¥103,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H28N4O3 · C2HF3O2
CAS番号:
分子量:
570.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥31,400
出荷予定日2025年5月24日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
white to beige
mp
103-118.5 °C
溶解性
DMSO: 25 mg/mL
H2O: insoluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)C[C@H](NC(=O)c1ccc(NCc2c[nH]cn2)cc1-c3cccc4ccccc34)C(O)=O
InChI
1S/C27H28N4O3.C2HF3O2/c1-17(2)12-25(27(33)34)31-26(32)23-11-10-19(29-15-20-14-28-16-30-20)13-24(23)22-9-5-7-18-6-3-4-8-21(18)22;3-2(4,5)1(6)7/h3-11,13-14,16-17,25,29H,12,15H2,1-2H3,(H,28,30)(H,31,32)(H,33,34);(H,6,7)/t25-;/m0./s1
InChI Key
FXXUNOYBYJFSRB-UQIIZPHYSA-N
遺伝子情報
アプリケーション
GGTI-2133 has been used
  • To understand the role of geranylgeranyl transferase in the regulation of CXC chemokine production and neutrophil recruitment in the lung.[1]
  • To study the importance of geranylgeranylation in cell adhesion.[2]
  • To measure ligand-induced ADP-ribosylation factor 6 (Arf6) activation in breast cancer cells.[3]
生物化学的/生理学的作用
GGTI-2133は、細胞透過性を有する非チオ-ル系のペプチドミメティクスです。ゲラニルゲラニルトランスフェラ-ゼ I の強力かつ選択的なインヒビタ-として作用し(GGTase I; IC50 = 38 nM)、選択性はファルネシルトランスフェラ-ゼ(FTase; IC50 = 5.4 μM)の140倍です。
GGTase I mediates prenylation to induce the oncogenic functions of the Ras and Rho proteins. Thus, GGTase I inhibitors can be utilized as effective anticancer drugs.[4] They are also useful in treating inflammation, atherosclerosis, multiple sclerosis and other diseases.[5]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G5294-1MG:
G5294-BULK:
G5294-VAR:
G5294-BULK-CR:
G5294-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Craig S Clements et al.
Biogerontology, 20(3), 337-358 (2019-05-02)
Hutchinson-Gilford progeria syndrome (HGPS) is a rare, premature ageing syndrome in children. HGPS is normally caused by a mutation in the LMNA gene, encoding nuclear lamin A. The classical mutation in HGPS leads to the production of a toxic truncated
P53-and mevalonate pathway-driven malignancies require Arf6 for metastasis and drug resistance
Hashimoto A, et al.
The Journal of Cell Biology, 213(1), 81-95 (2016)
Geranylgeranyl transferase regulates CXC chemokine formation in alveolar macrophages and neutrophil recruitment in septic lung injury
Hasan Z, et al.
American Journal of Physiology. Lung Cellular and Molecular Physiology, 304(4), L221-L229 (2012)
Geranylgeranyltransferase I inhibitors target RalB to inhibit anchorage-dependent growth and induce apoptosis and RalA to inhibit anchorage-independent growth
Falsetti SC, et al.
Molecular and cellular biology, 27(22), 8003-8014 (2007)
Mehmet U Bikkul et al.
Biogerontology, 19(6), 579-602 (2018-06-17)
Hutchinson-Gilford progeria syndrome (HGPS) is a rare and fatal premature ageing disease in children. HGPS is one of several progeroid syndromes caused by mutations in the LMNA gene encoding the nuclear structural proteins lamins A and C. In classic HGPS