コンテンツへスキップ
F9803
FTI-277 トリフルオロアセタート塩
≥95% (HPLC), film
別名:
N-[4-[2(R)-アミノ-3-メルカプトプロピル]アミノ-2-フェニルベンゾイル]メチオニン メチルエステル トリフルオロアセタート塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C22H29N3O3S2 · xC2HF3O2
CAS番号:
分子量:
447.61 (free base basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
film
storage condition
desiccated
solubility
H2O: ≥2 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.COC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)c1ccc(NC[C@@H](N)CS)cc1-c2ccccc2
InChI
1S/C22H29N3O3S2.C2HF3O2/c1-28-22(27)20(10-11-30-2)25-21(26)18-9-8-17(24-13-16(23)14-29)12-19(18)15-6-4-3-5-7-15;3-2(4,5)1(6)7/h3-9,12,16,20,24,29H,10-11,13-14,23H2,1-2H3,(H,25,26);(H,6,7)/t16-,20+;/m1./s1
InChI key
GJEFFRDWFVSCOJ-PXPMWPIZSA-N
Application
ファルネシルトランスフェラーゼ阻害剤277(FTI-277)は、次の目的で使用されます。
  • 乳房細胞株におけるタンパク質のファルネシル化の阻害
  • 骨髄から分離された成体多系統誘導細胞(MIAMI)の作成において
  • SV40遺伝子の複製起点を有するCV-1細胞(COS-7)のファルネシルトランスフェラーゼの阻害
Biochem/physiol Actions
HおよびK-Ras発癌性シグナル伝達の両方に拮抗する、非常に強力な(pM / nM)Ras CAAXペプチド模倣薬です。ファルネシルトランスフェラーゼ(フターゼ)をIC50= 50 nMで阻害します。
ファルネシルトランスフェラーゼ阻害剤277(FTI-277)は、多発性骨髄腫細胞のアポトーシスを媒介し、治療薬の候補と見なされています。
Packaging
非常に吸湿性が高いため、乾燥室内で脱酸素MeOHを封入し、溶媒を減圧しています。乾燥剤を使って保管してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標的臓器
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
F9803-1MG-PW: + F9803-BULK-PW: + F9803-1MG: + F9803-5MG-PW: + F9803-5MG: + F9803-IP: + F9803-BULK: + F9803-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)