アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 25 mg (850445P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850445P-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 850445P
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C38H76NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-19-21-23-25-27-29-31-38(41)47-36(35-46-48(42,43)45-33-32-39(3,4)5)34-44-37(40)30-28-26-24-22-20-17-15-13-11-9-7-2/h36H,6-35H2,1-5H3/t36-/m1/s1
InChI Key
RFVFQQWKPSOBED-PSXMRANNSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- in the bilayer membrane to study its miscibility with d-erythro-N-palmitoyl-sphingomyelin (16:0-SM) using differential scanning calorimetry (DSC)[2]
- as a negative control in stimulation studies to study its effect on insect immune deficiency (IMD) pathway[3]
- in generating Wnt3a liposomes[4]
生物化学的/生理学的作用
Jan Code
850445P-25MG:
850445P-BULK:
850445P-VAR:
850445P-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)