Merck
G0897
Sigma-Aldrich
ゲニスチン
from Glycine max (soybean), ≥95% (HPLC)
別名:
4′,5,7-トリヒドロキシイソフラボン 7-グルコシド, ゲニステイン 7-グルコシド, ゲニステイン-7-O-β-D-グルコピラノシド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥13,000
5 MG
¥45,600
¥13,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥13,000
5 MG
¥45,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H20O10
CAS番号:
分子量:
432.38
Beilstein:
64479
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥13,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
Glycine max (soybean)
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C(=COc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O10/c22-7-15-18(26)19(27)20(28)21(31-15)30-11-5-13(24)16-14(6-11)29-8-12(17(16)25)9-1-3-10(23)4-2-9/h1-6,8,15,18-24,26-28H,7H2/t15-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
InChI Key
ZCOLJUOHXJRHDI-CMWLGVBASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Genistin has been used for immune reactivity against influenza viruses in vitro[1] and as an internal standard in isoflavones quantification.[2]
生物化学的/生理学的作用
ゲニステインの不活性アナログで、ゲニステインや他のチロシンキナーゼ阻害剤のネガティブコントロールとして有用です。
哺乳類ターミナルデオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ (TdT)の選択的インヒビター。哺乳類または微生物のDNAポリメラーゼへの影響は無視できます。
特徴および利点
This compound is featured on the Dopamine and Norepinephrine Metabolism and Histamine Synthesis and Metabolism pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G0897-5MG-PW:
G0897-5MG:
G0897-1MG-PW:
G0897-1MG:
G0897-BULK:
G0897-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
ゲニステイン analytical standard
Supelco
92136
ゲニステイン
ダイジン analytical standard
Supelco
42926
ダイジン
グリシテイン analytical standard
Supelco
43534
グリシテイン
グリシチン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1295855
グリシチン
ダイゼイン analytical standard
Supelco
16587
ダイゼイン
ゲニステイン primary reference standard
05360590
ゲニステイン
T Hamakawa et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 19(21), 9306-9312 (1999-10-26)
Neurotrophic factors have well established roles in neuronal development and adult synaptic plasticity, but their precise role in synapse formation has yet to be determined. This paper provides the first direct evidence that neurotrophic factors in brain conditioned medium (CM)
Soy saponins meditate the progression of colon cancer in rats by inhibiting the activity of beta-glucuronidase and the number of aberrant crypt foci but not cyclooxygenase-2 activity.
Guo YW, et al.
ISRN Oncology, 2013 (2013)
Anna Hsu et al.
Experimental biology and medicine (Maywood, N.J.), 235(1), 90-97 (2010-04-21)
Previous studies have suggested that soy isoflavones exert anticarcinogenic effects against prostate cancer. We propose that soy extracts, containing a mixture of soy isoflavones and other bioactive components, would be a more potent chemo-preventive agent than individual soy isoflavones. We
Soha M Hamdy et al.
Toxicology and industrial health, 28(8), 746-757 (2011-11-18)
Breast cancer is the second leading cause of cancer death among women and the third most common cancer. In this study, we investigated the chemoprevention efficacy of each of soy genistin, selenium or a combination of them against breast cancer.
Lun-Cheng Kuo et al.
Applied microbiology and biotechnology, 94(5), 1181-1188 (2012-02-22)
In order to produce isoflavone aglycosides effectively, a process of isoflavone hydrolysis by Bacillus subtilis natto NTU-18 (BCRC 80390) was established. This process integrates the three stages for the production of isoflavone aglycosides in one single fermenter, including the growth
資料
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.
セロトニンは、細胞内に貯蔵され、MAOにより代謝されて、CNS、GI、血小板の機能に影響を及ぼします。
質問
1–2/2 質問  
  1. What is the lambda max for genistin and what is the molar extinction coefficient at that wavelength?
    1 回答
    1. We have data from our QC labs here at Sigma on one of the Genistin products we offer, G0897. The solvent is 85% ethanol/15% water, and the lambda max is typically 262.0 or 262.5 nm. We measured the molar extinction coefficients at the lambda max for four different lots of G0897 back in the 1990s, and the average value was 39,800 M-1.Genistin is a derivative of Genistein. There is an entry for Genistein in the chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry, with information for Genistin under that heading.According to the chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry, 14th edition, entry #4391, uv max (85% ethanol) 262.5 nm (a 90.5)".The value of ""a 90.5"" is the same as an E0.1%, or the extinction coefficient for a 1 mg/mL (or 1 gram per Liter) solution.If one multiplies 90.5 (L/g) by the molecular weight of genistin (432.38 g/mole), you get 39,130 M-1. This is pretty close to the value of 39,800 from our data above."
      役に立ちましたか?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.