安全性情報
G0288
Sigma-Aldrich
β-(1→3,6)-ガラクトシダーゼ、位置特異的 Xanthomonas manihotis由来
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 VIAL
¥171,000
¥171,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 VIAL
¥171,000
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.32
¥171,000
Check Cart for Availability
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
フォーム
buffered aqueous solution
比活性
≥120 units/mg protein
包装
vial of 1.9 units
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... GLB1(2720)
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
複合オリゴ糖の非還元末端からβ(1→3)-およびβ(1→6)-結合ガラクト-スを遊離させます。
単位の定義
1 unitは、pH 5.0、37°C、1分間に、1 μmolのp-ニトロフェニルβ-D-ガラクトピラノシドを加水分解する酵素量です。
物理的形状
20mM Tris-HCl溶液(25mM NaCl含有, pH 7.5)
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
G0288-1VL:
G0288-BULK:
G0288-1VL-PW:
G0288-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)