Transportation options cannot be commented on, but these dewars have a vented, insulated cover that allows vapor escape while maintaining sample temperature.
おすすめの製品
物質
urethane foam-filled high-density polyethylene
ジョイント
Joints neck (197)
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene 4150-9000
テクニック
cryopreservation: suitable
I.D. × depth
19.8 cm × 39.6 cm
キャパシティ
10 L
サイズ
15 1/2 in. (394 mm) × 7 3/4 in. (197 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
氷水、ドライアイス/溶剤槽、液体窒素などを安全に短期保存できます。1、2、および4 Lサイズのみ、ポリエチレンコーティングを施したハンドルが付いています。
アプリケーション
Nalgene® デュワーは、氷水、ドライアイス/溶剤槽、液体窒素などの短期保存に適しています。また、温水槽として使用することもできます。
特徴および利点
- 高密度ポリエチレン製ベース部分とハンドルにポリエチレンコーティングを施したHDPE製フタを使用
- 頑丈かつ飛散防止性能
- 二重壁の側面とCFCを使用していないウレタンフォーム断熱により、熱放散が抑制されます。
- サンプルがより長時間低温を維持できます
- −196℃~+100℃で使用可能です
- 注ぎ口と底面のグリップ部により使用済み液体を簡単に排出できます。
- 通気性のある断熱フタであるため、蒸気を排出し、サンプル温度を維持することができます
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック