Merck
S3378
Sigma-Aldrich
スピロノラクトン
97.0-103.0% (HPLC), powder, aldosterone receptor antagonist
別名:
4-プレグネン-21-酸-17α-オール-3-オン-7α-チオールγ-ラクトン 7-アセタート, 7α-(アセチルチオ)-17α-ヒドロキシ-3-オキソプレグナ-4-エン-21-カルボン酸γ-ラクトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H32O4S
CAS番号:
分子量:
416.57
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
スピロノラクトン, 97.0-103.0%
アッセイ
97.0-103.0%
mp
207-208 °C (lit.)
溶解性
chloroform: complete 50 mg/ml, clear, faintly yellow
SMILES記法
CC(=O)S[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]45CCC(=O)O5)[C@H]13
InChI
1S/C24H32O4S/c1-14(25)29-19-13-15-12-16(26)4-8-22(15,2)17-5-9-23(3)18(21(17)19)6-10-24(23)11-7-20(27)28-24/h12,17-19,21H,4-11,13H2,1-3H3/t17-,18-,19+,21+,22-,23-,24+/m0/s1
InChI Key
LXMSZDCAJNLERA-ZHYRCANASA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
スピロノラクトンがラットの餌に添加され、長期のスピロノラクトン摂取が腎臓の機能に及ぼす影響について研究されました。
生物化学的/生理学的作用
スピロノラクトンはアルドステロン誘導性カリウム/マグネシウム損失および心筋線維症を減少させます。高血圧を緩和し内皮機能を向上させ、また慢性心疾患患者の全罹患率および死亡率を下げます。スピロノラクトンは一酸化窒素の生物活性および血管内皮拡張機能不全を回復させます。
スピロノラクトンは競合的アルドステロン受容体アンタゴニストです。カリウム保持性利尿薬として用いられます。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のNuclear Receptors (Steroids)[核内受容体(ステロイド)]のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
調製ノート
スピロノラクトンは、50 mg/mL 濃度でクロロホルムに溶解すると透明で淡い黄色の溶液になります。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
S3378-5G:
S3378-250MG:
S3378-1G:
S3378-VAR:
S3378-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
P Moghetti et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 84(4), 1250-1254 (1999-04-13)
GnRH agonists (GnRHa) have recently been proposed for the treatment of hirsutism in women with the polycystic ovary syndrome (PCOS). As most of these subjects have increased androgen secretion from both ovaries and adrenal glands, the association of GnRHa with
A Sato et al.
Hypertension research : official journal of the Japanese Society of Hypertension, 22(1), 17-22 (1999-04-30)
There is increasing evidence for important cardiovascular effects of aldosterone via classical mineralocorticoid receptors in the heart. Administration of aldosterone with excess salt produces both cardiac hypertrophy and interstitial cardiac fibrosis in rats, and concomitant administration of potassium canrenoate at
Femke Waanders et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 296(5), F1072-F1079 (2009-02-27)
Chronic transplant dysfunction (CTD) is the leading cause of long-term renal allograft loss and is characterized by specific histological lesions including transplant vasculopathy, interstitial fibrosis, and focal glomerulosclerosis. Increasing evidence indicates that aldosterone is a direct mediator of renal damage
Donna A Volpe et al.
The AAPS journal, 16(1), 172-180 (2013-12-18)
Drug interactions due to efflux transporters may result in one drug increasing or decreasing the systemic exposure of a second drug. The potential for in vivo drug interactions is estimated through in vitro cell assays. Variability in in vitro parameter
Jakob Nielsen et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 283(5), F923-F933 (2002-10-10)
Renal tubule profiling studies were carried out to investigate the long-term effects of administration of spironolactone, a mineralocorticoid receptor antagonist, on abundances of the major Na transporter and Na channel proteins along the rat renal tubule. Oral administration of spironolactone