スキップする
F9526
Nalgene® デュワー
capacity 2 L
別名:
cryo dewar, cryo thermos, Nalgene 4150-2000, cryo storage, short term cryo storage device
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥95,800
この商品について
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121804
eCl@ss:
32040501
Capacity:
2 L
Material:
polyethylene handle, urethane foam-filled high-density polyethylene
Joint:
Joints neck (121)
Packaging:
pack of 1 ea
¥95,800
カートの在庫状況を確認する
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
polyethylene handle, urethane foam-filled high-density polyethylene
joint
Joints neck (121)
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 4150-2000
technique(s)
cryopreservation: suitable
I.D. × depth
12.2 cm × 23.1 cm
capacity
2 L
size
8 7/8 in. (225 mm) × 4 3/4 in. (121 mm)
General description
氷水、ドライアイス/溶剤槽、液体窒素などを安全に短期保存できます。1、2、および4 Lサイズのみ、ポリエチレンコーティングを施したハンドルが付いています。
Application
Nalgene® デュワーは、氷水、ドライアイス/溶剤槽、液体窒素などの短期保存に適しています。また、温水槽として使用することもできます。
Features and Benefits
  • 高密度ポリエチレン製ベース部分とハンドルにポリエチレンコーティングを施したHDPE製フタを使用
  • 頑丈かつ飛散防止性能
  • 二重壁の側面とCFCを使用していないウレタンフォーム断熱により、熱放散が抑制されます。
  • サンプルがより長時間低温を維持できます
  • −196℃~+100℃で使用可能です
  • 注ぎ口と底面のグリップ部により使用済み液体を簡単に排出できます。
  • 通気性のある断熱フタであるため、蒸気を排出し、サンプル温度を維持することができます
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
F9401F9651F9776
Nalgene® デュワー capacity 10 L
F9776
Nalgene® デュワー
description
capacity 2 L
description
capacity 1 L
description
capacity 4 L
description
capacity 10 L
capacity
2 L
capacity
1 L
capacity
4 L
capacity
10 L
manufacturer/tradename
Nalgene® 4150-2000
manufacturer/tradename
Nalgene® 4150-1000
manufacturer/tradename
Nalgene® 4150-4000
manufacturer/tradename
Nalgene 4150-9000
joint
Joints neck (121)
joint
Joints neck (95)
joint
Joints neck (146)
joint
Joints neck (197)
material
polyethylene handle, urethane foam-filled high-density polyethylene
material
polyethylene handle, urethane foam-filled high-density polyethylene
material
urethane foam-filled high-density polyethylene , polyethylene handle
material
urethane foam-filled high-density polyethylene
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® デュワー
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)