スキップする
F5386
フィブリン ヒト血漿由来
insoluble powder
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥41,100
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
EC Number:
232-597-0
MDL number:
Form:
powder
Biological source:
human plasma
¥41,100
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
human plasma
Quality Segment
form
powder
technique(s)
indirect ELISA: suitable
UniProt accession no.
SMILES string
N(CC(=O)NC)C(=O)CN
InChI
1S/C5H11N3O2/c1-7-5(10)3-8-4(9)2-6/h2-3,6H2,1H3,(H,7,10)(H,8,9)
InChI key
BWGVNKXGVNDBDI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
フィブリンは、トロンビンによるフィブリノーゲンの架橋結合から得られます。フィブリノーゲンは、2つのモノマーで構成されており、各モノマーには3つのポリペプチド鎖が含まれています。フィブリノーゲンは、主な血漿タンパク質です。
Application
ヒト血漿由来フィブリンは、次の用途で使用されています:
  • フィブリノーゲンとフィブリンのin vitro切断
  • ラマンスペクトルのTrue Component Analysis(TCA)および主成分分析(PCA)のための参照物質として
  • さまざまなポリオキソメタレート(POM)の結合機序や結合効率を調べるためのラマン分光法における参照物質として
Biochem/physiol Actions
フィブリンは、一次止血プロセスにおける重要なバイオポリマーとして機能します。組織修復において浸潤細胞の足場を作ります。フィブリンは、生体適合性の物理的構造を形成できるため、組織再生アプリケーションのための組織シーラントとして広く使用されています。また、細胞や生理活性分子の送達システムでも使用されます。フィブリン基質は、天然の膵臓に似ており、膵島移植の骨格材料として使うことができます。フィブリンは、フィブリン特異性モノクローナル抗体(mAb)を得るための研究に使用されています。得られたmAbは、フィブリン重合におけるその役割を決定するためや、血漿中フィブリンの定量化に使用で切る可能性があります。
Preparation Note
フィブリノ-ゲンを凝固させてフィブリンを架橋させることにより調製
Disclaimer
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
F8630F3261SRP6557
technique(s)
indirect ELISA: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
LC/MS: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
-
biological source
human plasma
biological source
bovine plasma
biological source
human
biological source
human
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized
Gene Information
human ... FGA(2243), FGB(2244), FGG(2266)
Gene Information
cow ... FGA(522039), FGB(510522), FGG(280792)
Gene Information
human ... FGB(2244)
Gene Information
human ... F2(2147)
UniProt accession no.
P02671, P02679, P02675
UniProt accession no.
P02672, P02676, P12799
UniProt accession no.
P02675
UniProt accession no.
P00734
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
F5386-250MG: + F5386-100MG: + F5386-1G: + F5386-VAR: + F5386-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. hi, I wonder what's the molecular mass of the fibrin you provide. I would appreciate it if you can offer me answer as soon as possible.
    1 回答
    1. The molecular weight for this product is not determined. It is considered to be a cross-linked form. Various publications site this type of fibrin having a ranging anywhere from 80kDa to 300kDa or more.