Merck
Z225622
Stainless steel forceps
Specimen, L 12 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥6,732
¥6,732
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥6,732
About This Item
UNSPSCコード:
41122405
NACRES:
NB.35
¥6,732
Check Cart for Availability
包装
pack of 1 ea
L
12 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
with serrated tips
アプリケーション
Stainless steel forceps have been used for specimen embedding.
特徴および利点
  • Available in different sizes, styles, and designs
  • Tips: pointed, blunt, rounded, curved, angled, or flat
  • Inner surfaces: plain or serrated for extra grip
  • Defined dimensions for precision work
  • Foam or silicone-covered tips for extra grip
  • Self-closing/locking guide pins to keep the tips aligned for a firmer grip
  • Inert polytetrafluoroethylene (PTFE) coating prevents contamination, scratching, or damage to delicate samples
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10
1 of 10
Stainless steel forceps Reverse action
Z168769
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Fine tip, curved
Z168785
Stainless steel forceps
Dressing tissue forceps L 6 in.
F4267
Dressing tissue forceps
Dressing tissue forceps L 8 in.
F4392
Dressing tissue forceps
Stainless steel forceps Fine tip, straight
Z168777
Stainless steel forceps
ピンセット Style #5, Fine needle-sharp, Inox alloy (not anti-magnetic)
T4662
ピンセット
Stainless steel forceps Dumont
Z168742
Stainless steel forceps
Safety tongs L 9 in.
Z115436
Safety tongs
Dressing tissue forceps L 4 3/4 in.
F3892
Dressing tissue forceps