Merck
B5887
Sigma-Aldrich
酪酸ナトリウム
≥98.5% (GC)
別名:
酪酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2COONa
CAS番号:
分子量:
110.09
Beilstein:
3629439
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98.5% (GC)
形状
powder
保管条件
(Tightly closed. Dry.
Keep in a dry place. )
テクニック
DNA amplification: suitable
cell based assay: suitable
inhibition assay: suitable
white
mp
250-253 °C (lit.)
溶解性
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
微量陽イオン
Na: 19.8-22.0% (anhydrous)
適合性
suitable for DNA precipitation
アプリケーション
cell analysis
life science and biopharma
lipidomics
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].CCCC([O-])=O
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI Key
MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
酪酸ナトリウムは、以下の目的で使用されています:
  • ハエ胚および昆虫s2細胞におけるHDAC阻害のためのホモジナイゼーション緩衝液および免疫沈降緩衝液中の成分として。
  • 細胞生存率アッセイおよびウイルス複製アッセイにより分析された乳がん細胞株MDA-MB-231におけるヒストンデアセチラーゼ阻害剤として。
  • バイオリアクター内のチャイニーズハムスター卵巣(CHO)細胞における組換え組織プラスミノーゲンアクチベーター(t-PA)の産生を増強すること。
生物化学的/生理学的作用
酪酸ナトリウムは、ミリモル範囲のヒストンデアセチラーゼ(HDAC)を阻害する短鎖脂肪酸です。細胞内貯蔵からのCa2+放出を減少させます。いくつかの細胞株でアポトーシスを誘発します。酪酸ナトリウムは、チャイニーズハムスター卵巣(CHO)細胞および他のヒト細胞株において組換えタンパク質の産生を誘発します。酪酸ナトリウムは、細胞内のプロテオームと遺伝子発現経路に影響を及ぼします。これは、細胞周期関連遺伝子を抑制し、細胞代謝およびアポトーシスに関与する遺伝子を修飾します。
注意
吸湿性
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B5887-VAR:
B5887-250MG:
B5887-5G:
B5887-BULK:
B5887-1G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Histone deacetylase inhibitors improve the replication of oncolytic herpes simplex virus in breast cancer cells
Cody JJ, et al.
PLoS ONE, 9(3), e92919-e92919 (2014)
Histone deacetylase Rpd3 regulates olfactory projection neuron dendrite targeting via the transcription factor Prospero
Tea JS, et al.
The Journal of Neuroscience, 30(29), 9939-9946 (2010)
Na-butyrate sustains energetic states of metabolism and t-PA productivity of CHO cells
McMurray-Beaulieu V, et al.
Journal of Bioscience and Bioengineering, 108(2), 160-167 (2009)
Jiangping He et al.
Nature communications, 10(1), 34-34 (2019-01-04)
The majority of mammalian genomes are devoted to transposable elements (TEs). Whilst TEs are increasingly recognized for their important biological functions, they are a potential danger to genomic stability and are carefully regulated by the epigenetic system. However, the full
Ras Trokovic et al.
Stem cell research, 15(1), 254-262 (2015-06-23)
Somatic cells can be reprogrammed into induced pluripotent stem cells (iPSC) by the forced expression of the transcription factors OCT4, SOX2, KLF4 and c-MYC. Pluripotent reprogramming appears as a slow and inefficient process because of genetic and epigenetic barriers of
資料
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.