表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C21H20N4O3
CAS番号:
分子量:
376.41
NACRES:
NA.41
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥99%
製品EPS002は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
assay
≥99%
solubility
DMSO: 38 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ccccc1NC(=O)c2ccc(CNC(=O)OCc3cccnc3)cc2
InChI
1S/C21H20N4O3/c22-18-5-1-2-6-19(18)25-20(26)17-9-7-15(8-10-17)13-24-21(27)28-14-16-4-3-11-23-12-16/h1-12H,13-14,22H2,(H,24,27)(H,25,26)
InChI key
INVTYAOGFAGBOE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Preferentially inhibits HDAC1 (IC50=300 nM) over HDAC3 (IC50=8 μM). Has no inhibitory activity towards HDAC8 (IC50>100 μM).
Application
MS-275 has been used as a histone deacetylase-1 inhibitor.
Biochem/physiol Actions
HDAC阻害剤で、抗増殖性です。
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1A
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
EPS002-1MG: + EPS002-5MG:
jan