Merck
EP5365000109
Eppendorf® Adapter 25 mL for SmartBlock(TM) 50 mL
Set consisting of 4 adapters and removal tool
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.01
製品EP5365000109は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
Set consisting of 4 adapters and removal tool
包装
case of 4 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5365000109
関連するカテゴリー
詳細
hese individually sensor-controlled SmartBlocks are the best solution for maintaining accurate, uniform temperatures. A wide variety of SmartBlocks for all common lab vessels support a broad range of applications - for use with Eppendorf ThermoMixer C (heating/ cooling and mixing) and ThermoStat C (heating/ cooling).
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)