分子量
(~17 kDa observed; 15.51 kDa calculated.. Uncharacterized bands may be observed in some lysate(s).)
精製方法
affinity chromatography
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
vertebrates (based on 100% sequence homology.)
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
trimethylation (Lys4)
遺伝子情報
human ... H3C1(8350)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
独立した研究所において、クロマチン免疫沈降(ChIP)に使用されました。
ドットブロッティング:希釈倍率1:10,000で使用、Absurance ヒストンH3抗体特異性アレイ(カタログ番号:16-667)およびAbsurance ヒストンH2A、H2B、H4抗体特異性アレイ(カタログ番号:16-665)で、トリメチル化ヒストンH3(Lys 4)の検出に使用されました。
ChIP-seq:
Magna ChIP HiSensキット(カタログ番号:17-10460)、1 µLの抗トリメチル化ヒストンH3(Lys4)抗体(カタログ番号:07-473)、20 µLのプロテインA/Gビーズ、1×10E6の共有結合させたHeLa細胞クロマチンを使用して、クロマチン免疫沈降させ、その後マグネチックビーズを用いてDNAを精製しました。Illuminaバーコード付きアダプターを用いた標準プロトコルによってInputおよびChIP DNAサンプルからライブラリを準備し、Illumina HiSeq装置で分析を行いました。FastQファイルから得られた1800万に及ぶ膨大な数の読取り値を、Bowtie(http://bowtie-bio.sourceforge.net/manual.shtml)およびTagDust(http://genome.gsc.riken.jp/osc/english/dataresource/)タグ除去の順に使用してマッピングしました。MACS(http://luelab.dfci.harvard.edu/MACS/)を用いてピークを特定し、UCSCゲノムブラウザ(http://genome.ucsc.edu)のカスタムトラックとしてBigWigおよびBEDファイルからピークと読取り値を可視化しました。07-473データセットで特定されたピークの上位25%が、HeLa S3のENCODE H3K4me3 BROADヒストントラックで特定されたピークと99%の重複を示しました。
エピジェネティクス・核内機能分子&
ヒストン
品質
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:5,000~1:10,000で使用、HeLa酸抽出核調製物でトリメチル化ヒストンH3(Lys4)を検出できます。
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
HeLa核抽出物
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
07-473:
07-473-1MG:
試験成績書(COA)