Merck
EP022363344
エッペンドルフ® セーフロック微量遠心チューブ
PCR clean, volume 2.0 mL, colorless, pack of 500
別名:
eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
製品EP022363344は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
cap (safe-lock lid)
colorless
polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
PCR clean
包装
pack of 500
メーカー/製品名
Eppendorf® 022363344
パラメーター
30,000 × g max. RCF
テクニック
PCR: suitable
容量
2.0 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Eppendorf® Safe-lock microtubes possess excellent centrifugation stability and well-optimized sealing of the tubes provides you with great confidence that your samples are in safe hands.
アプリケーション
Eppendorf® Safe-Lock microcentrifuge tubes are ideal for plasmid DNA recovery.
特徴および利点
チューブをパチンと閉め、閉じた状態に保ちます。上部は平らな筆記面で、サンプルをはっきりと識別します。
  • The hinged safe-lock lid avoids the unintentional opening of the lid while storing or incubating samples
  • Centrifugation stability up to 30,000 × g averts sample loss due to tube breakage and provides safety while using hazardous samples
  • Tubes contain no biocides, plasticizers, or slip agents
  • Minimal evaporation rates during sample storage due to precise lid sealing
  • Large, frosted lid and side surface for easy labeling
  • Excellent functionality between -86 °C to 100 °C
  • The tubes can be autoclaved when open at 121 °C for 20 mins
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)