Merck
Z628034
PLASTIBRAND 微量遠心チューブ、2mL、ふた付き、PP製
transparent
別名:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 EA
¥13,710
¥13,710
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
500 EA
¥13,710
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
¥13,710
Check Cart for Availability
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
BRAND 780550
transparent
詳細
最大 20,000×g、20°Cで 20分間の遠心に耐えます。 片側に目盛りがついており、反対側には書き込み用スペースがあります。フタ部分には0.28 mmの突き刺し可能エリアがあります。
  • BRAND® microcentrifuge tube is made from polypropylene (PP).
  • Tubes are free from RNase, DNase, and endotoxins.
  • Withstands RCF up to 20,000 × g at 20°C for 20 minutes.
  • Graduations on one side with frosted marking area on the other side.
  • Features a lid to protect samples from evaporation.
  • Lid membrane with a 0.28 mm piercing area.
特徴および利点
  • High cleanliness for demanding applications
  • Tight sealing snap lid
  • Can be opened and closed with one hand
その他情報
BR780550 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)