Merck
EP0030127978
Eppendorf® PCR Sealing Mat
PCR clean, for DWP 96/1000 and DWP 96/500, pkg of 50 ea (5 bags of 10 ea)
別名:
PCR, Plates, Sealing films
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.15
製品EP0030127978は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
無菌性
non-sterile
特徴
PCR clean
for DWP 96/1000 and DWP 96/500
包装
pkg of 50 ea (5 bags of 10 ea)
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030127978
テクニック
PCR: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Eppendorf® PCR sealing mats provide the optimal sealing solutions for various laboratory applications
  • Designed to seal Eppendorf® deep-well plates - DWP 96/1000 and DWP 96/500
  • Highly chemical resistant to most of the substances in the laboratory
  • Ideal for short-term storage of samples
  • Reusable and autoclavable
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)