Merck
AXYAM384PCRRD
シーリングマット
for PCR microplates, size 384 wells, pkg of 5x10mats/cs
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥57,940
¥57,940
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥57,940
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.22
¥57,940
Check Cart for Availability
物質
polypropylene
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Axygen Inc AM-384-PCR-RD
Corning
包装
pkg of 5x10mats/cs
サイズ
384 wells
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • Axygen® sealing films are used in PCR storage applications.
  • Sealing films offer high-temperature resistance.
  • Made from autoclavable research-grade silicone
  • Reusable - following a bleach wash and ethanol rinse protocol.
法的情報
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)