安全性情報
EHNC023541
Sigma-Aldrich
MISSION® Long Non-Coding esiRNA
targeting human NEAT1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥32,200
50 μG
¥57,500
¥32,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥32,200
50 μG
¥57,500
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
¥32,200
Check Cart for Availability
フォーム
lyophilized
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
CTAAATTGAGCCTCCGGTCATACTAGTTTTGTGCTTGGAACCTTGCTTCAAGAAGATCCCTAAGCTGTAGAACATTTTAACGTTGATGCCACAACGCAGATTGATGCCTTGTAGATGGAGCTTGCAGATGGAGCCCCGTGACCTCTCACCTACCCACCTGTTTGCCTGCCTTCTTGTGCGTTTCTCGGAGAAGTTCTTAGCCTGATGAAATAACTTGGGGCGTTGA
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... NEAT1(283131)
関連するカテゴリー
詳細
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
EHNC023541-50UG:
EHNC-023541-20UG:
EHNC023541-20UG:
EHNC-023541-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)