Merck
49085
Supelco
アトラジン
analytical standard
別名:
2-クロロ-4-エチルアミノ-6-イソプロピルアミノ-1,3,5-トリアジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14ClN5
CAS番号:
分子量:
215.68
Beilstein:
612020
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 100 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCNc1nc(Cl)nc(NC(C)C)n1
InChI
1S/C8H14ClN5/c1-4-10-7-12-6(9)13-8(14-7)11-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,11,12,13,14)
InChI Key
MXWJVTOOROXGIU-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
mouse ... Esr1(13982)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アトラジンは広く用いられている除草剤[1]であり、トラジンクラスの除草剤グループに属します。[2] 一般的には農業産物育成時の雑草管理に使用されます。[2]
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
49085:4548173962382
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
プロパジン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45640
プロパジン
Atrazine-2-hydroxy PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36631
Atrazine-2-hydroxy
アラクロール PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45316
アラクロール
Hermaphroditic, demasculinized frogs after exposure to the herbicide atrazine at low ecologically relevant doses
Hayes.BT, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 99, 5476-5480 (2002)
Ecological risk assessment of atrazine in North American surface waters
Solomon.RK, et al.
Environmental Toxicology and Chemistry / Setac, 15, 31-76 (1996)
M Graymore et al.
Environment international, 26(7-8), 483-495 (2001-08-04)
A portion of all herbicides applied to forests, croplands, road sides, and gardens are inevitably lost to water bodies either directly through runoff or indirectly by leaching through groundwater into ephemeral streams and lakes. Once in the aquatic environment, herbicides
V Migeot et al.
Environmental research, 122, 58-64 (2013-01-24)
Groundwater, surface water and drinking water are contaminated by nitrates and atrazine, an herbicide. They are present as a mixture in drinking water and with their endocrine-disrupting activity, they may alter fetal growth. To study an association between drinking-water atrazine
Derek W Gammon et al.
Pest management science, 61(4), 331-355 (2005-01-19)
A risk assessment of the triazine herbicide atrazine has been conducted by first analyzing the toxicity database and subsequently estimating exposure. Margins of safety (MOS) were then calculated. Toxicity was assessed in animal studies and exposure was estimated from occupational