テクニック
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
蛍光検出
λex 390 nm; λem 476 nm
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
特異性
Use appropriate laser for λex 390 nm excitation
Use appropriate filter for λem 476 nm emission.
Application Note
Primary antibodies are needed. Test your primary antibodies (IgG-class, mono- or polyclonal) in a standard immunofluorescence (IF), immunohistochemistry (IHC), or immunocytochemistry (ICC) assay to determine the optimal fixation, blocking, and titer conditions. Flow validated antibodies are recommended.
Let us do the work for you, learn more about our Custom Service Program to accelerate your Duolink® projects.
View full Duolink® product list
アプリケーション
Duolink® flowPLA Starter Kits will enable sensitive detection of proteins, protein-protein interactions, and protein modifications within cell populations by flow cytometry. To perform a Duolink® flowPLA experiment, you will need fixed, suspended cells, two primary antibodies that specifically recognize your proteins of interest and the Duolink® flowPLA starter Kit. The flowPLA Starter Kits are available with 3 different fluorophores: Violet, Green, and FarRed. The flowPLA starter Kits contain all the necessary reagents reagents for 100 Duolink® PLA reactions, including a pair of PLA probes (Anti-Rabbit PLUS and Anti-Mouse MINUS) and all the reagents to perform the amplification and detection of bound PLA probes by flow cytometry. Analysis is carried out using standard flow cytometry assay equipment. User must provide a fixed cell suspension, (rabbit and mouse-raised) primary antibodies, and corresponding PLA Probes.
Follow the Duolink® PLA Flow Cytometry Protocol to use this product.
Visit our Duolink® PLA Flow Cytometry page on how to run a Duolink® flow experiment, applications, troubleshooting, and more.
特徴および利点
- Analyze protein protein interactions with flow cytometry readout
- Analyze cell populations with Proximity Ligation Assay
- Increased sensitivity due to rolling circle amplification for low abundant targets
- No overexpression or genetic manipulation required
- Relative quantification possible
- Works with any flow cytometer instrumentation
- Easy to follow flexible protocol
- Publication-ready results
構成
Duolink® In Situ PLA® Probe Anti-Mouse MINUS DUO92004-40TST
Duolink® In Situ PLA® Probe Anti-Rabbit PLUS DUO92002-40TST
Duolink® In Situ Wash Buffer, Brightfield (DUO82047-4L)
See datasheet for more information.
法的情報
PLA is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
フローサイトメトリーの測定値でタンパク質間相互作用と分析できる、近接ライゲーションアッセイ(PLA)とフローサイトメトリーを組み合わせた新しいキットについてご説明します。
フローサイトメトリーのためのDuolink™ PLA実験で成果を上げるために、正しく実験を行うための一般的なヒントやコツ、問題を特定するための有用な情報と解決策を提供します。
General tips and tricks for proper experiment execution, aid in identifying potential problems, and provide solutions to ensure a successful Duolink® PLA experiment for flow cytometry.
Duolink® PLA kit enhances flow cytometry for detecting protein interactions accurately.