製品種目
Duolink®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
蛍光検出
λex 644 nm; λem 669 nm
適合性
suitable for fluorescence
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
特異性
λ ex 644 nm励起に適したレーザーを使用してください。
λ em 669 nm蛍光に適したフィルターを使用してください。
アプリケーション
- 細胞レチノイン酸結合タンパク質1(Crabp1)と急速進行性線維肉腫(Raf)キナーゼ- MAPK-Erkキナーゼ(Mek)シグナル伝達経路の要素の間の相互作用および複合体形成を検出するため
- ヒト培養MOLT-4細胞とHeLa細胞のタンパク質相互作用を検討するため
- Beclin-1タンパク質とニューロンの14-3-3tとの相互作用を可視化するため
- 移植内皮細胞のタンパク質相互作用を検討するため
Duolink® flowPLA Detection Kitを使ったフローサイトメトリーにより、細胞集団内のタンパク、タンパク間相互作用、およびタンパク修飾を高感度で検出することができます。Duolink® flowPLA実験の実施には、固定細胞懸濁液、対象のタンパクを特異的に認識する2つの一次抗体、1組のPLAプローブ(100RXN PLUS 1つおよび100RXN MINUS 1つ)、洗浄バッファ、およびDuolink® flowPLA Detection Kitが必要です。flowPLA Kitでは、5つの異なるフルオロフォアを利用できます。バイオレット、赤、緑、橙、遠赤色。flowPLA Kitには、フローサイトメトリーにより、結合したPLAプローブの増幅および検出を行うために必要な試薬のすべてが含まれています。解析は、標準的なフローサイトメトリーアッセイ機器を用いて行います。固定済み細胞浮遊液、一次抗体、および対応するPLAプローブを用意します。
本製品はDuolink® PLAフローサイトメトリープロトコルに従って使用してください。
Duolink®を用いた実験方法、用途、トラブルシューティングなどの情報は、Duolink® PLAフローサイトメトリーのサイトをご覧ください。
アプリケーションノート
一次抗体が必要です。お客様の一次抗体(IgG-クラス、モノクローナルまたはポリクローナル)を標準免疫蛍光染色(IF)、免疫組織染色(IHC)または免疫細胞染色(ICC)アッセイで試験し、最適な固定、ブロッキングおよび力価条件を決定します。フロー検証済み抗体を推奨します。
Duolink®プロジェクトを推進するため、カスタムサービスプログラムで詳細をご覧になり、弊社にお申し付けください。
Duolink®製品の全てのリストを表示する。
特徴および利点
- フローサイトメトリー読取り値を用いてタンパク間相互作用を解析します。
- 近接ライゲーションアッセイを用いて細胞集団を解析します。
- 少量のターゲットに対しローリングサークル型の増幅を行うことにより感度が向上します
- 過剰発現や遺伝子操作は不要
- 相対的な定量が可能
- あらゆるフローサイトメトリー機器を用いて操作できます
- 柔軟なプロトコルに沿って容易に実施できます
- 論文などにそのまま使用できる結果
構成
- 検出液- FarRed(DUO84004)5本入り
- ライゲーションバッファー(DUO82009)5本入り
- 増幅バッファー(DUO82050)5本入り
- リガーゼ(1U/μL)
- ポリメラーゼ(10U/μL)
詳しくはデータシートを参照してください。
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
フローサイトメトリープロトコルのための、適切な実験デザイン、Duolink® PLAの準備と実施する際の検討事項
Considerations for proper experimental design, preparation and execution of the Duolink® PLA for flow cytometry protocol.
フローサイトメトリーの測定値でタンパク質間相互作用と分析できる、近接ライゲーションアッセイ(PLA)とフローサイトメトリーを組み合わせた新しいキットについてご説明します。
フローサイトメトリーのためのDuolink™ PLA実験で成果を上げるために、正しく実験を行うための一般的なヒントやコツ、問題を特定するための有用な情報と解決策を提供します。