Merck
DUO82049
Sigma-Aldrich
Duolink® In Situ洗浄緩衝液、蛍光
別名:
in situ Proximity Ligation Assay reagent, Protein Protein Interaction Assay reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161703
NACRES:
NA.32
物質
packing (powdered buffer pouches)
品質水準
製品種目
Duolink®
テクニック
proximity ligation assay: suitable
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
20-25°C
アプリケーション
Duolink®近接ライゲーションアッセイ(PLA®により、固定化された細胞や組織サンプルにおけるタンパク質相互作用、翻訳後修飾、1種類のタンパク質の発現レベルを検出することができます。
本製品にはDuolink® In Situ蛍光プロトコルをご利用ください。簡易手順書一式も用意されています。
Duolink®を用いた実験、応用例、トラブルシューティングの方法などの情報は、Duolink® PLAリソースセンターのサイトをご覧ください。
完全なDuolink® PLA in situ実験を行うには、2つのターゲットエピトープを認識する2つの一次抗体(PLA、IHC、ICCまたはIFで検証済み)が必要です。必要なその他の試薬には、異なる種由来のPLAプローブ1対(一方がPLUS、もう一方がMINUS)、検出試薬、洗浄緩衝液、マウンティング培地などがあります。一次抗体は、Duolink® PLAプローブとして同じ種に由来するものでなければならないことに注意してください。解析は、標準的な免疫蛍光検査機器を用いて行います。
特異性
®Duolink In Situの蛍光用途では、2種類の洗浄緩衝液が使用されます。洗浄緩衝液AはPLAプローブのインキュベーション・ステップ後に使用し、洗浄緩衝液Bは増幅試薬によるインキュベーション後に使用します。詳しくはデータシートを参照してください。
アプリケーションノート
異なる種由来の2つの一次抗体が必要です。お客様の一次抗体(IgG-クラス、モノクローナルまたはポリクローナル)を標準免疫蛍光法(IF)、免疫組織化学(IHC)または免疫細胞化学(ICC)アッセイで試験し、最適な固定、ブロッキングおよび力価条件を決定します。Duolink®PLA in situ試薬は、固定細胞、サイトスピン細胞、スライド上で増殖した細胞、ホルマリン固定パラフィン包埋(FFPE)、または組織(新鮮または凍結)に適しています。必要最小限の細胞数はありません。
リンク
Duolink®プロジェクトを推進するため、カスタムサービスプログラムで詳細をご覧になり、メルクにお申し付けください。
Duolink®製品の全てのリストを表示する。
特異性
Duolink® In Situの蛍光用途では、2種類の洗浄バッファーが使用されます。洗浄バッファーAはPLAプローブのインキュベーション・ステップ後に使用し、洗浄バッファーBは増幅試薬によるインキュベーション後に使用します。詳細についてはデータシートをご覧ください。
アプリケーションノート
2つの異なる種で産生した2つの一次抗体が必要です。ご使用になる一次抗体(IgGクラス、モノまたはポリクローナル)を標準免疫蛍光(IF)アッセイ、免疫組織染色(IHC)アッセイまたは免疫細胞染色(ICC)アッセイで検査し、最適な固定、ブロッキングおよび力価の条件を確認してください。Duolink®PLA in situ試薬は、固定細胞、サイトスピン細胞、スライド上で増殖した細胞、ホルマリン固定パラフィン包埋(FFPE)切片、または組織(新鮮または凍結)に適しています。細胞の最小数は不要です。
結合
私たちはお客様と協力して作業します。私たちのカスタム・サービス・プログラムに対する理解が深まると、お客様のDuolink®プロジェクトが加速されます。
Duolink®全製品のリストをご覧ください。
Duolink®PLA in situ試薬は、固定細胞、サイトスピン細胞、スライド上で増殖した細胞、ホルマリン固定パラフィン包埋(FFPE)、または組織(新鮮または凍結)に適しています。
特徴および利点
  • 過剰発現や遺伝子操作は不要
  • 高い特異性(偽陽性の減少)
  • ローリング・サークル増幅による単一分子感受性
  • 相対定量化が可能
  • 特別な装置は不要
  • FRETより迅速かつ簡単
  • co-IPより精度が向上
  • すぐに公表できる結果
法的情報
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Proximal Ligation Assay (PLA) on Lung Tissue and Cultured Macrophages to Demonstrate Protein-protein Interaction
Mendez R, et al.
Bio-protocol, 7(21) (2017)
Detection of Receptor Heteromerization Using In Situ Proximity Ligation Assay
Gomes I, et al.
Current Protocols in Pharmacology / Editorial Board, S.J. Enna (editor-in-chief) ... [Et al.], 2-16 (2016)
Increasing the Receptor Tyrosine Kinase EphB2 Prevents Amyloid-?-induced Depletion of Cell Surface Glutamate Receptors by a Mechanism That Requires the PDZ-binding Motif of EphB2 and Neuronal Activity
Miyamoto T, et al.
The Journal of Biological Chemistry (2015)
Xiaofan Li et al.
PLoS pathogens, 13(3), e1006249-e1006249 (2017-03-02)
Trials to reintroduce chloroquine into regions of Africa where P. falciparum has regained susceptibility to chloroquine are underway. However, there are long-standing concerns about whether chloroquine increases lytic-replication of Epstein-Barr virus (EBV), thereby contributing to the development of endemic Burkitt
Xiaofan Li et al.
Journal of virology, 93(17) (2019-06-14)
Herpesviruses are ubiquitous, and infection by some, like Epstein-Barr virus (EBV), is nearly universal. To persist, EBV must periodically switch from a latent to a replicative/lytic phase. This productive phase is responsible for most herpesvirus-associated diseases. EBV encodes a latency-to-lytic
資料
細胞および組織中のタンパク質の免疫蛍光検出プロトコル
Things to consider for preparation, setup and execution of the Duolink® assay protocol
Duolink™アッセイプロトコルの準備・セットアップ・実施にあたり考慮すべき事項
Support information including tips and tricks, frequently asked questions, and basic troubleshooting.
すべて表示
プロトコル
Duolink® PLA Multicolor Detection Protocol
蛍光顕微鏡とMulticolor試薬を使用して、一つのサンプルでタンパク質、タンパク質修飾、もしくはタンパク質間相互作用を最大4つ同時に検出、視覚化そして定量します。
This page details the Duolink® In Situ Short Protocol for fluorescence detection
This protocol describes how to perform immunofluorescent detection of proteins in cells and tissue.
すべて表示