製品種目
Duolink®
品質水準
テクニック
proximity ligation assay: suitable
蛍光検出
λex 554 nm; λem 576 nm (orange) (Cyanine 3; Zeiss Filter set 20)
適合性
suitable for fluorescence
関連するカテゴリー
アプリケーション
Follow the Duolink® In Situ Fluorescence Protocol to use this product. A set of short instructionsis also available.
Visit our Duolink® PLA Resource Center for information on how to run a Duolink® experiment, applications, troubleshooting, and more.
To perform a complete Duolink® PLA in situ experiment you will need two primary antibodies (PLA, IHC, ICC or IF validated) that recognize two target epitopes. This starter kit supplies all other necessary reagents for 30 Duolink® PLA reactions, which include a pair of PLA probes (Anti-Mouse PLUS and Anti-Goat MINUS), orange detection reagents, wash buffers, and mounting medium.Note that the primary antibodies must come from the same species as the Duolink® PLA probes. Analysis is carried out using standard immunofluorescence assay equipment.
The Duolink® In Situ Orange Starter Kit Mouse/Goat requires one primary antibody from mouse and one primary antibody from goat. Orange fluorescence detection reagents are often used with Cyanine 3 filter.
Application Note
Two primary antibodies raised in different species are needed. Test your primary antibodies (IgG-class, mono- or polyclonal) in a standard immunofluorescence (IF), immunohistochemistry (IHC) or immunocytochemistry (ICC) assay to determine the optimal fixation, blocking, and titer conditions. Duolink® PLA in situ reagents are suitable for use on fixed cells, cytospin cells, cells grown on slide, formalin-fixed, paraffin embedded (FFPE), or tissue (fresh or frozen). No minimum number of cells is required.
Let us do the work for you, learn more about our Custom Service Program to accelerate your Duolink® projects
View full Duolink® product list
特徴および利点
- No overexpression or genetic manipulation required
- High specificity (fewer false positives)
- Single molecule sensitivity due to rolling circle amplification
- Relative quantification possible
- No special equipment needed
- Quicker and simpler than FRET
- Increased accuracy compared to co-IP
- Publication-ready results
法的情報
キットの構成要素は別途購入可能です。
- DUO92006Duolink® In Situ PLA® Probe Anti-Goat MINUS, Affinity purified Donkey anti-Goat IgG (H+L)SDS
- DUO92001Duolink® In Situ PLA® Probe Anti-Mouse PLUSSDS
- DUO92007Duolink® In Situ Detection Reagents OrangeSDS
- DUO82049Duolink® In Situ Wash Buffers, FluorescenceSDS
- DUO82040Duolink® In Situ Mounting Medium with DAPISDS
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Duolink™近接ライゲーションアッセイ(PLA)テクノロジーは、神経細胞の相互作用を研究するために使用でき、神経科学の研究を促進します。
Duolink® proximity ligation assay used to study neuron interactions furthering neuroscience research.
細胞および組織中のタンパク質の免疫蛍光検出プロトコル
Things to consider for preparation, setup and execution of the Duolink® assay protocol
プロトコル
This page details the Duolink® In Situ Short Protocol for fluorescence detection
This protocol describes how to perform immunofluorescent detection of proteins in cells and tissue.
このページでは、蛍光顕微鏡観察のためのDuolink™ In Situの簡易プロトコルを紹介しています。