Merck
338222
Sigma-Aldrich
スチレン-d8
≥98 atom % D, ≥98% (CP), contains 4-t-butylcatechol as stabilizer
別名:
ビニルベンゼン-D8, フェニルエチレン-D8, 重水素化スチレン, 8 重水素化スチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥32,800
5 G
¥104,000
¥32,800
出荷可能日2025年4月22日詳細
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥32,800
5 G
¥104,000
About This Item
化学式:
C6D5CD=CD2
CAS番号:
分子量:
112.20
Beilstein:
2327045
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥32,800
出荷可能日2025年4月22日詳細
詳細情報をリクエスト
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
liquid
含みます
4-t-butylcatechol as stabilizer
屈折率
n20/D 1.5445 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
mp
-31 °C
密度
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+8
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]\C([2H])=C(/[2H])c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1D2,2D,3D,4D,5D,6D,7D
InChI Key
PPBRXRYQALVLMV-GDALLCCDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
スチレン-d8は、ヘッドスペースGC-MSを用いた燃料油中の有害な揮発性有機物の定量分析に、内部標準物質として使用されています。
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
hearing organs, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
338222-5G:4548173339665
338222-1G:4548173339658
338222-BULK:
338222-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J. Chem. Phys. , 98, 8994-8994 (1993)
Xu-Liang Cao et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 35(10), 2045-2051 (2018-08-28)
Low levels of styrene may be found in foods as a result of possible migration from polystyrene-based food packaging and as a result of its formation during the biodegradation of a wide variety of naturally occurring compounds with structures similar