安全性情報
D9281
Sigma-Aldrich
λDNA , EcoR I Hind III 消化
for DNA electrophoresis
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.1 MG
¥41,700
0.5 MG
¥180,000
¥41,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
0.1 MG
¥41,700
0.5 MG
¥180,000
About This Item
UNSPSCコード:
41141827
NACRES:
NA.25
¥41,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
フォーム
liquid
使用法
100 uses (0.1 mg size)
500 uses (0.5 mg size)
適合性
suitable for electrophoresis (DNA)
保管温度
−20°C
詳細
Sigma′s Lambda DNA EcoR I Hind III Digest contains 13 fragments from 125 – 21,226 bp. Ten ul of the ladder should be diluted in gel loading buffer and then loaded in a single lane on an agarose or polyacrylamide gel.
アプリケーション
Lambda DNA EcoR I Hind III Digest has been used as DNA markers for comparing the molecular weights of polymerase chain reaction (PCR) amplified products.[1]
Suitable for size determination of dsDNA by electrophoresis with either agarose or polyacrylamide gels.
構成
10mM Tris-HCl溶液 (pH 8.0, 1mM EDTA含有)
その他情報
125–21,226 bpの13フラグメントを含有
For optimal resolution, the recommended agarose gel concentration is 0.7%.
調製ノート
Bacteriophage lambda DNA was digested with EcoR I and Hind III to completion, then purified by phenol extraction.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
D9281-BULK:
D9281-.5MG:
D9281-1MG:
D9281-VAR:
D9281-.1MG:
D9281PROC:
D9281-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
MOLECULAR CHARACTERIZATION OF FIVE SELECTED BRINJAL (Solanum melongena L) GENOTYPES USING SSR MARKERS
Khorsheduzzaman A K M, et al.
Bangladesh Journal of Plant Breeding and Genetics, 21(1), 01-06 (2008)
資料
We offers a variety of markers that aid size determination of samples separated by agarose and/or polyacrylamide gel electrophoresis. These products include markers for DNA, PCR fragments and RNA and can be concurrently run with the samples. All the markers stain well with common nucleic acid stains.
Markers for gel electrophoresis aid size determination of DNA, PCR fragments, and RNA, staining well with common nucleic acid stains.
Choose the appropriate markers and ladders for nucleic acid size determination of samples separated by electrophoresis. Determine size of DNA, RNA and PCR-generated fragments using agarose or polyacrylamide gels.
プロトコル
The GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.