安全性情報
D7763
Sigma-Aldrich
3-(3,4-ジクロロフェニル)-1,1-ジメチル尿素
~80%
別名:
ジウロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
~80%
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D7763-100G:
D7763-1KG:
D7763-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)