スキップする
DNTP-RO
Roche
デオキシヌクレオシド三リン酸セット
PCR Grade, sodium salt
別名:
datp, datp、dctp、dgtp、dttpのセット、pcrグレード, dctp, dgtp, dttp
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
4 x 250 μL
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥22,300
4 x 1250 μL
在庫fromUnited States
¥163,000
この商品について
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41106300
Assay:
99% (dNTP)
Form:
liquid
Solubility:
water: miscible
Storage temp.:
−20°C
¥22,300
在庫あり出荷可能詳細
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
Molecular Biology
assay
99% (dNTP)
form
liquid
usage
sufficient for 37,500 reactions (03622614001), sufficient for 6,250 reactions (11969064001)
packaging
pkg of 4 × 1,250 μL (03622614001 [4x100 mM]), pkg of 4 × 250 μL (11969064001 [4x100 mM])
manufacturer/tradename
Roche
concentration
<0.9% (dNDP)
color
colorless
solubility
water: miscible
storage temp.
−20°C
General description
本製品には、それぞれ濃度100 mMの無色透明なナトリウム塩溶液(pH 8.3)として入ったPCRグレードのdATP、PCRグレードのdCTP、PCRグレードのdGTP、およびPCRグレードのdTTPを含む4つの個別のバイアルが含まれています。
Application
デオキシヌクレオシド三リン酸セット、PCRグレードは、高品質の試薬を必要とする多くの用途に適しています。このような用途には、逆転写(RT)、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)、RT-PCR、DNA標識反応、シーケンス法/サイクルシーケンス法解析などがあります。[1][2]
Features and Benefits
ロシュが提供するPCRグレードのヌクレオチドは、特別に製造され、実現可能な最高レベルの化学純度まで精製されています。
  • PCRグレードのヌクレオチドには関連するデオキシヌクレオシド三リン酸(dNTP)が少なくとも99%含まれ、デオキシヌクレオシド二リン酸(dNDP)は0.9%未満です。
  • 濃度100 mMの無色透明な水溶液(pH 8.3)として提供されます。
  • 製造プロセスにより、PCRグレードのヌクレオチドには塩基が修飾されたdNTPは含まれず、四リン酸とピロリン酸は混入していません。四リン酸が分解すると、増幅反応を阻害することが知られているピロリン酸が生成されます。したがって、増幅反応を成功させるには、ヌクレオチドの純度が極めて重要です。
  • PCRグレードのヌクレオチドは、-15~-25°Cで貯蔵すると製造日から30か月間安定です。
Packaging
1セットに4つの成分が含まれています
  • dATP、PCRグレード、ナトリウム塩、100mM
  • dCTP、PCRグレード、ナトリウム塩、100mM
  • dGTP、PCRグレード、ナトリウム塩、100mM
  • dTTP、PCRグレード、ナトリウム塩、100mM
Preparation Note
標準溶液:最良の結果を得るには、dATP、dCTP、dGTP、dTTP (各10 mM)を含むデオキシヌクレオチド混合物を調製します(例えば、100 μlのヌクレオチド混合物を調製するには、10 μlのdATP、dCTP、dGTP、dTTP (それぞれ)を60 μlのPCRグレードの水に加えます)。
Analysis Note
RT-PCRによる機能試験済み:デオキシリボヌクレアーゼ、リボヌクレアーゼ、およびニッキング活性が混入していないことを現行の品質管理手順に従って試験済みです。
Other Notes
生命科学研究専用です。診断手順には使用しません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
DNSTP-RO03732738001DNTP100A
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
grade
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
assay
99% (dNTP)
assay
≥98% (dntp)
assay
≤1.5% (ddNDP, HPLC), ≥98% (ddNTP, HPLC)
assay
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
storage temp.
−20°C
solubility
water: miscible
solubility
water: miscible
solubility
water: miscible
solubility
-
Still not finding the right product?
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • dATP, PCR Grade, sodium salt 100 mM
  • dCTP, PCR Grade, sodium salt 100 mM
  • dGTP, PCR Grade, sodium salt 100 mM
  • dTTP, PCR Grade, sodium salt 100 mM
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)