Merck
D7052
Sigma-Aldrich
ジペプチジルペプチダーゼ IV ブタ腎臓由来
lyophilized powder, ≥10 units/mg protein (Bradford)
別名:
ジペプチジルアミノペプチダーゼIV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥10 units/mg protein (Bradford)
分子量
124 kDa
包装
vial of ≥0.75 unit
溶解性
0.1 M Tris-HCl, pH 8.0: soluble 1 vial/mL, clear, colorless
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
特異性
DPPIVは、X-Pro-ZおよびX-Ala-Z配列を有するペプチドの非置換N末端からN末端ジペプチドを加水分解するpost-proline dipeptidyl aminopeptidase活性を有しています。 ここで、Xは任意のN末端基、Zはプロリン、ヒドロキシプロリン以外の残基です。
アプリケーション
Dipeptidyl peptidase IV from porcine kidney has been used in a study to investigate engraftment of donor cells following hepatocyte transplantation. Dipeptidyl peptidase IV from porcine kidney has also been used in a study to investigate the metabolism of glucagon-like peptide-2.
The enzyme from sigma has been used in the determination of DPP-IV inhibitory activity of peptides in porcine skin gelatin hydrolysates.
生物化学的/生理学的作用
天然のDPPIV は偏在性のII型膜貫通糖タンパク質で、S9 prolyloligopeptidaseファミリーセリンプロテアーゼです。in vivoでは、DPPIVは膜アンカードメインとして機能するシグナルペプチドを有した形で合成されています。 ヒト腎酵素とブタ腎酵素との間で、88%の配列相同性を示します。ヒト腎酵素とブタ腎酵素はともにサブユニット分子量約30 kDaのホモ二量体として存在します。 高マンノース 100 kDa DPPIV前駆物質は、ゴルジ体でプロセッシングされ、強固にN-結合およびO-結合した 124 kDaの成熟糖タンパク質となります。この成熟糖タンパク質は、N-結合グリカンおよびO-結合したグリカンと脂質ミクロドメインとの会合の協調作用を介して頂端膜に振り分けられます。ブタ酵素は炭水化物を18.3%含んでおり、グリカンの組成はフコース0.9%、マンノース3.4%、ガラクトース5.1%、グルコサミン8.2%、シアル酸0.7%です。 DPPIVは、内皮細胞、上皮細胞およびにリンパ球において高レベルで発現しています。また、血漿中に可溶性の形態で存在します。
The pH optimum for the protease is 7.8-8.0. Dipeptidyl peptidase does not require activators. It is inhibited by diisopropyl fluorophosphate, phenylmethanesulfonyl fluoride, and diethyl p-nitrophenyl phosphate.
単位の定義
1ユニットは100 mM Tris-HCl中で、pH 8.0、37°C、1分間で、1.0 μmolのp-ニトロアニリン体をGly-L-Pro p-ニトロアニリドから生成する酵素量です。
物理的形状
Trisバッファ-塩を含有する凍結乾燥品
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D7052-BULK:
D7052-1VL:
D7052-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
K M Fukasawa et al.
Biochimica et biophysica acta, 657(1), 179-189 (1981-01-15)
Dipeptidyl peptidase IV (dipeptidylpeptide hydrolase, EC 3.4.14.-) has been purified from the microsomal fraction of pig liver, using an immunoaffinity chromatography, and its properties compared with those of the enzyme purified from pig kidney. The amino acid compositions of both
Dipeptidyl Peptidase-IV Inhibitory Activity of Peptides in Porcine Skin Gelatin Hydrolysates.
Hsu, Kuo-Chiang, et al.
Bioactive Food Peptides in Health and Disease, 205-205 (2013)
Kosho Yamanouchi et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 49(1), 258-267 (2008-11-13)
Engraftment of donor hepatocytes is a critical step that determines the success of hepatocyte transplantation. Rapid and efficient integration of donor cells would enable prompt liver repopulation of these cells in response to selective proliferative stimuli offered by a preparative
A J Kenny et al.
The Biochemical journal, 157(1), 169-182 (1976-07-01)
Dipeptidyl peptidase IV, an enzyme that releases dipeptides from substrates with N-terminal sequences of the forms X-Pro-Y or X-Ala-Y, was purified 300-fold from pig kidney cortex. The kidney is the main source of the enzyme, where it is one of
Ralf Bahde et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 59(3), 1107-1117 (2013-10-12)
Cell transplantation-induced hepatic ischemia and recruitment of vasoconstrictors (e.g., endothelin-1; Edn1) leads to clearance of transplanted cells and poses problems for liver repopulation. Therefore, we determined whether darusentan (DAR), which potently blocks Edn1 receptor type A, could benefit cell engraftment.