スキップする
D3446
ジペプチジルペプチダーゼ IV ヒト
recombinant, expressed in Sf9 cells
別名:
CD26, DPPIV, グリコプロテイン GP110, ジペプチジルアミノペプチダーゼIV
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 μg
カートの在庫状況を確認する
¥113,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
MDL number:
Specific activity:
≥4,000 units/μg protein
Recombinant:
expressed in Sf9 cells
Concentration:
≥0.01 mg/mL
¥113,000
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
recombinant
expressed in Sf9 cells
Quality Segment
form
solution
specific activity
≥4,000 units/μg protein
mol wt
124 kDa
concentration
≥0.01 mg/mL
UniProt accession no.
relevant disease(s)
cancer (lymphoma, prostate and colon cancer)
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... DPP4(1803)
General description
ジペプチジルペプチダーゼIV(DPP4)はヒト染色体2q24.2にマッピングされます。βプロペラドメインにN結合型グリコシル化部位があります。
Application
ヒト由来ジペプチジルペプチダーゼIVは、その阻害およびアンジオテンシン変換酵素阻害が相互に血行動態に与える影響を評価する研究で用いられています。ヒト由来ジペプチジルペプチダーゼIVは、100 kDa High Molecular Weight Hymenoptera Venom Allergens Api m 5及びVes v 3の同定および特性評価を行う研究にも用いられています。
ヒト由来ジペプチジルペプチダーゼIVは、キノアタンパク質濃縮消化物のDPP-IV活性阻害性アッセイに用いられています。
Biochem/physiol Actions
DPPIVには、プロリンの直後を切断するジペプチジルアミノペプチダ-ゼ活性があり、X-Pro-ZおよびX-Ala-Z配列を有するペプチドの非置換N末端からN末端ジペプチドを加水分解します。N末端残基Xは特に限定されず、またZはプロリン、ヒドロキシプロシン以外の残基を表します。
天然のDPPIV は偏在性のII型膜貫通糖タンパク質で、S9 prolyloligopeptidaseファミリーセリンプロテアーゼです。in vivoでは、DPPIVは膜アンカードメインとして機能するシグナルペプチドを有した形で合成されています。 ヒト腎酵素とブタ腎酵素との間で、88%の配列相同性を示します。ヒト腎酵素とブタ腎酵素はともにサブユニット分子量約30 kDaのホモ二量体として存在します。 高マンノース 100 kDa DPPIV前駆物質は、ゴルジ体でプロセッシングされ、強固にN-結合およびO-結合した 124 kDaの成熟糖タンパク質となります。この成熟糖タンパク質は、N-結合グリカンおよびO-結合したグリカンと脂質ミクロドメインとの会合の協調作用を介して頂端膜に振り分けられます。ブタ酵素は炭水化物を18.3%含んでおり、グリカンの組成はフコース0.9%、マンノース3.4%、ガラクトース5.1%、グルコサミン8.2%、シアル酸0.7%です。 DPPIVは、内皮細胞、上皮細胞およびにリンパ球において高レベルで発現しています。また、血漿中に可溶性の形態で存在します。
ジペプチジルペプチダーゼIV(DPP4)は、T細胞の活性化を媒介します。また、リンパ腫、甲状腺がん、前立腺がんおよび結腸がんに対する潜在的なバイオマーカーでもあります。
Physical form
45 mM Tris-HCl、pH 8.0、124 mM NaCl、2.4 mM KCl、225 mMイミダゾールおよび10%グリセロール溶液として供給されます。
Other Notes
1ユニットは、pH 7.5、25℃で1分間に1ピコモルのAla-Pro-AMCを加水分解します。
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerDipeptidyl Peptidase IVをご覧ください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D4943SRP6056WH0001803M3
specific activity
≥4,000 units/μg protein
specific activity
≥10 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
-
Gene Information
human ... DPP4(1803)
Gene Information
human ... DPP4(1803)
Gene Information
human ... DPP4(1803)
Gene Information
human ... DPP4(1803)
concentration
≥0.01 mg/mL
concentration
-
concentration
0.5 mg/mL
concentration
-
form
solution
form
solution
form
liquid
form
buffered aqueous solution
recombinant
expressed in Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in Hi-5 Insect cells
recombinant
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
カルタヘナ法
cart
D3446-10UG:4.548173395319E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)