由来生物
Metarrhizium anisopliae
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC[C@H](C)[C@@H]1NC(=O)[C@H]2CCCN2C(=O)[C@H](CC=C)OC(=O)CCNC(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C1=O
InChI
1S/C29H47N5O7/c1-9-12-21-27(38)34-16-11-13-20(34)26(37)31-23(18(5)10-2)28(39)33(8)24(17(3)4)29(40)32(7)19(6)25(36)30-15-14-22(35)41-21/h9,17-21,23-24H,1,10-16H2,2-8H3,(H,30,36)(H,31,37)/t18-,19-,20+,21-,23-,24-/m0/s1
InChI Key
XIYSEKITPHTMJT-UTJJDKHZSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
品質
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D4921-1MG:
D4921-1MG-PW:
D4921-VAR:
D4921-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)