Merck
D3939
Sigma-Aldrich
3,3'-ジアミノベンジジン (DAB)高感度液体基質システム 四塩酸塩
peroxidase substrate, liquid, suitable for Immunohistology
別名:
DAB liquid substrate system
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
製品名
3,3'-ジアミノベンジジン (DAB)高感度液体基質システム 四塩酸塩, for Immunohistology
品質水準
フォーム
liquid
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4.4ClH/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H
InChI Key
KJDSORYAHBAGPP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3,3′-ジアミノベンジジン(DAB)は、ペルオキシダーゼ酵素の発色基質です。ペルオキシダーゼによる酸化後、不溶性沈殿物に変換されます。[1]
アプリケーション
3,3′-ジアミノベンジジン(DAB)Enhanced Liquid Substrate System(増強液体基質系)四塩酸塩は、以下の用途に使用されています。
  • イネの葉の中の過酸化水素の検出に[2]
  • マウス脳切片の免疫組織化学的検査におけるウサギペルオキシダーゼの基質として[3]
  • 筋肉由来幹細胞(MDSC)の免疫細胞化学検査に[4]
DAB(3',3-ジアミノベンジジン四塩酸塩)2成分高感度液体基質システムは、ペルオキシダーゼの沈殿基質システムです。DAB 2成分高感度液体基質システムでは褐色の沈殿を生じ、免疫組織学的分析やイムノブロット染色法において使用されています。
注意
元の容器で2~8°Cで保存すれば、18ヵ月まで安定です。
数量
本製品には100 mLのDAB基質溶液が含まれています。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • 3, 3′-Diaminobenzidine enhanced liquid substrate system, solution B, for immuno-histochemistry 100 mL
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Muta. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The neuroprotective effects of muscle-derived stem cells via brain-derived neurotrophic factor in spinal cord injury model
Han D, et al.
BioMed Research International, 2017 (2017)
Chuangao Xie et al.
Oncology letters, 16(1), 940-948 (2018-07-03)
The purpose of the present study was to elucidate the effects of cyclooxygenase 2 (COX-2) on the expression of vascular endothelial growth factor (VEGF) and prostaglandin E2 (PGE2) in pancreatic cancer in vitro and in vivo, and to clarify the
Mingzhu Yin et al.
Cell reports, 27(9), 2709-2724 (2019-05-30)
The regenerative capacity of the human endometrium requires a population of local stem cells. However, the phenotypes, locations, and origin of these cells are still unknown. In a mouse menstruation model, uterine stromal SM22α+-derived CD34+KLF4+ stem cells are activated and
Near-infrared light (670 nm) reduces MPTP-induced parkinsonism within a broad therapeutic time window
Reinhart F, et al.
Experimental Brain Research. Experimentelle Hirnforschung. Experimentation Cerebrale, 234(7), 1787-1794 (2016)
Development of salinity tolerance in rice by constitutive-overexpression of genes involved in the regulation of programmed cell death
Hoang TML
Frontiers in Plant Science, 6, 175-175 (2015)
資料
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
関連コンテンツ
Access high-quality reagents for antibody workflows, including adjuvants, blocking reagents, conjugation kits, and more.