Merck
D6815
Sigma-Aldrich
3,3'-ジアミノベンジジン (DAB)高感度液体基質システム 四塩酸塩
peroxidase substrate, liquid, suitable for membrane applications
別名:
DAB membrane substrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
product name
3,3'-ジアミノベンジジン (DAB)高感度液体基質システム 四塩酸塩, for Membrane Applications
品質水準
形状
liquid
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4.4ClH/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H
InChI Key
KJDSORYAHBAGPP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
3,3′-Diaminobenzidine (DAB) Enhanced Liquid Substrate System tetrahydrochloride has been used as a substrate for peroxidase coupled secondary antibody.
  • in paraffin heart sections of mice for immunohistochemical and immunofluorescent staining
  • in immunotransfer of salivary protein of laboratory Lutzomyia ovallesi
  • in immunoperoxidase staining of lung tissue
DAB(3',3-ジアミノベンジジン四塩酸塩)2成分高感度液体基質システムは、ペルオキシダーゼの沈殿基質システムです。DAB 2成分高感度液体基質システムでは褐色の沈殿を生じ、免疫組織学的分析やイムノブロット染色法において使用されています。
生物化学的/生理学的作用
3,3′-Diaminobenzidine (DAB) is a chromogenic substrate for peroxidase enzyme. It is converted to an insoluble precipitate after oxidation by peroxidase. This feature is exploited for visualization in histochemical (HC) and immunohistochemical (IHC) staining.
包装
4 x 100 mLのSolution Aと15 mLのSolution Bからなるセットです。
注意
元の容器で2~8°Cで保存すれば、18ヵ月まで安定です。
数量
本製品には500 mLのDAB基質溶液が含まれています。
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 3, 3′-Diaminobenzidine enhanced liquid substrate system 4 x 100
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Muta. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Acute erythropoietin cardioprotection is mediated by endothelial response
Teng R, et al.
Basic Research in Cardiology, 106(3), 343-354 (2011)
Sandfly saliva of Lutzomyia ovallesi (Diptera: Psychodidae) as a possible marker for the transmission of Leishmania in Venezuela Andes region
Nieves E, et al.
Journal of Vector Borne Diseases, 49, 8-8 null
Sandfly saliva of Lutzomyia ovallesi (Diptera: Psychodidae) as a possible marker for the transmission of Leishmania in Venezuela Andes region
Nieves E, et al.
Journal of Vector Borne Diseases, 49(1), 8-8 (2012)
Preclinical efficacy studies of influenza A haemagglutinin precursor cleavage loop peptides as a potential vaccine
Miller DS, et al.
The Journal of General Virology, 92(5), 1152-1161 (2011)
Acute erythropoietin cardioprotection is mediated by endothelial response
Teng R, et al.
Basic Research in Cardiology, 106, 343-354 (2011)
資料
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.