スキップする
D5637
3,3′-ジアミノベンジジン 四塩酸塩 水和物
≥96%
別名:
(1,1′-Biphenyl)-3,3′,4,4′-tetramine tetrahydrochloride dihydrate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 g
在庫from市川市大町368
¥9,050
5 g
在庫from市川市大町368
¥30,100
10 g
カートの在庫状況を確認する
¥54,000
25 g
カートの在庫状況を確認する
¥111,000
50 g
カートの在庫状況を確認する
¥167,000
この商品について
化学式:
C12H14N4 · 4HCl · xH2O
CAS番号:
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
231-018-9
MDL number:
¥9,050
在庫詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥96%
form
powder, crystals or chunks
technique(s)
titration: 96-104% (with NaOH)
color
white to light brown, and Faint Red and Faint Grey to Light Grey
mp
280 °C
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4.4ClH.H2O/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H;1H2
InChI key
DXWSCXIZIHILNP-UHFFFAOYSA-N
General description
3,3′-ジアミノベンジジン四塩酸塩水和物(DAB HCl)は、生物学的サンプル中の抗原および抗体の存在を可視化するための免疫組織染色などの染色法に一般的に使用されている色素原です。DAB HClは、細胞中のペルオキシダーゼ活性を可視化するための免疫組織染色として設計されています。DAB酸化は、分光光度計で測定できます。
Application
3,3′-ジアミノベンジジン四塩酸塩水和物は、免疫組織染色、ウェスタンブロッティング、FISH(蛍光インサイツハイブリダイゼーション)に適しています。DABは、初期白内障における上皮細胞アポトーシスの研究、および常染色体優性多発性嚢胞腎(PKD)の免疫組織化学プロトコールで使用されます。
Biochem/physiol Actions
DABは、ペルオキシド存在下のペルオキシダーゼ反応で水素供与体として働きます。酸化型DABは、茶色の不溶性複合体を形成します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D901532750T8768
technique(s)
titration: 96-104% (with NaOH)
technique(s)
-
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
color
white to light brown, and Faint Red and Faint Grey to Light Grey
color
off-white to faint red, to beige
color
-
color
-
form
powder, crystals or chunks
form
powder
form
-
form
powder
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
-
solubility
acetic acid: water (1:2): 20 mg/mL, clear to slightly hazy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–7/7 質問  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  2. Do you have a staining protocol for Product D5637, 3,3´-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate (DAB)?
    1 回答
    1. Dissolve 10 mg in 15 mL of Tris buffered saline, pH 7.6 (Tris-buffered saline tablet, Sigma Product No. T5030 may be used). Add 12 uL of fresh 30% hydrogen peroxide (Sigma Product No. H1009) prior to use. Solution may be filtered through a 0.2 micron filter immediately prior to use if necessary. DAB and hydrogen peroxide concentrations may be adjusted to suit individual applications. The stain can be enhanced with Ni. Make up 0.3% (w/v) NiCl2 in water. Add 1 mL of the NiCl2 stock to 9 mL DAB solution.
      役に立ちましたか?
  3. What is the solution stability of Product D5637, 3,3´-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate (DAB)?
    1 回答
    1. In our experience, solutions of DAB should be made immediately prior to use for best results. If and only if necessary, solutions can be kept in the dark and refrigerated for overnight storage. Based on our Immunology Department’s experience, storing the solution overnight did not give good reproducibility. However, the literature indicates that it is possible to store solutions of DAB at -20°C. DAB dissolved in Tris buffered saline (pH 7.6) at 0.6 mg/ml was reported to be stable for several weeks at 4°C.
      役に立ちましたか?
  4. How is Product D5637, 3,3´-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate (DAB), shipped and stored?
    1 回答
    1. The product is shipped at ambient temperature. However, it is stored at -20 degrees C for long term storage.
      役に立ちましたか?
  5. Can the solutions of Product D5637, 3,3´-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate (DAB), be filtered?
    1 回答
    1. DAB solution may be filtered through a 0.2 micron filter immediately prior to use.
      役に立ちましたか?
  6. What is Product D5637, 3,3´-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate (DAB), soluble in?
    1 回答
    1. DAB HCl is soluble in water at 50 mg/ml yielding a clear to slightly hazy solution. For consistency, it is important to allow DAB to come to room temperature before making solutions. Water quality is extremely important, so only high quality deionized or distilled water should be used to make DAB solutions.
      役に立ちましたか?
  7. What is the shelf life of Product D5637, 3,3´-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate (DAB)?
    1 回答
    1. This product has a shelf life of 3 years.