スキップする
SML2284
Mito A iodide
≥98% (HPLC)
別名:
3-(4’-Azidobenzamido)-prop-1-yl]triphenylphosphonium iodide
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥49,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C28H26IN4OP
分子量:
592.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥49,000
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C4=CC=C(N=[N+]=[N-])C=C4.[I-]
InChI
1S/C28H25N4OP.HI/c29-32-31-24-19-17-23(18-20-24)28(33)30-21-10-22-34(25-11-4-1-5-12-25,26-13-6-2-7-14-26)27-15-8-3-9-16-27;/h1-9,11-20H,10,21-22H2;1H
InChI key
DMRSJCIHHULJSH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MitoA is selective hydrogen sulfide (H2S) probe targeting mithchondria suitable for in vivo use. MitoA accumulates in mitochondria within tissues, where it is converted to MitoN by reaction with H2S. Both compounds are detected sensitively by LC-MS/MS.
selective hydrogen sulfide (H2S) probe targeting mithchondria suitable for in vivo use.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SML4328880194P860950P
vibrant-m
SML4328
Mito-HE chloride
Mito-Laurdan Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
880194P
Mito-Laurdan
Mito-So Avanti Research™ - A Croda Brand (860950P), powder
Avanti
860950P
Mito-So
description
≥98% (HPLC)
description
≥80% (HPLC)
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
Avanti Research™ - A Croda Brand (860950P), powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥80% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
assay
99% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to light brown
color
faint orange to red
color
-
color
-
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)