Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
CMC0008
Sigma-Aldrich
STEADY Chemically Competent Cells
Escherichia coli, rod shaped
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
製品名
STEADY Chemically Competent Cells, for plasmid production using unstable DNA
由来生物
Escherichia coli
グレード
Molecular Biology
フォーム
buffered aqueous solution
成長モード
adherent or suspension
形態
rod shaped
テクニック
microbiological culture: suitable
細胞形質転換
competent cell type: chemically competent
transformation efficiency: >1 x 108 cfu/μg
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
詳細
The STEADY Chemically Competent Cells are a commonly used strain for cloning sequences that suffer unwanted recombination events in other strains.
Clones with inverted repeats or other sequnces prone to recombination are commonly found in retroviral genes, and require cells such as this product to be propagated stably.
Genotype
recA13 supE44 ara-14 galK2 lacY1 proA2 rpsL20(StrR) xyl-5 λ– leu mtl-1 F– mcrB mrr hsdS20(rB–, mB–)
特徴および利点
  • Clone unstable sequences with reliable results
  • Available as chemically competent or electrocompetent cells
  • Your choice of two packaging formats
  • High efficiency: over 1 × 108 cfu/μg (chemi) or 1 × 1010 cfu/μg (electro)
  • Excellent value
構成
  • STEADY chemically competent cells
  • pUC 19 transformation control DNA
  • recovery medium for cloning
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)