Merck
CLS6551
Corning® Thermowell PCR 96ウェルプレート
96 well plate, Thermowell PCR plate, polypropylene, conical bottom, clear, non-sterile, 25/cs
別名:
96ウェルPCR用プレート, 96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート, PCRプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106300
NACRES:
NB.14
製品CLS6551は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
clear plate
clear polypropylene plate
conical bottom clear wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
plate format: 96 well standard
包装
case of 25
pack of 25
メーカー/製品名
Corning 6551
テクニック
PCR: suitable
サイズ
96 wells
ウェル容積
200 μL
clear
適合性
suitable for (PCR applications)
アプリケーション
agriculture
agriculture
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® Thermowell PCR 96ウェルプレート
Corning Thermowell PCR 96ウェルマイクロプレートは、ほとんどの熱サイクラーで使用できるように設計され、高スループット(HT)自動化に最適な剛性を提供します。96ウェルプレートは全数の完全性を検査しており、品質と信頼性を保証しています。また、ロットごとにRNaseおよびDNaseフリーであることを検査して保証しています。これらの96ウェルプレートは壁厚が極めて均一なため、熱がウェル間を素早くかつ一様に移動できるようになります。
  • これらの無処理ポリプロピレン製96ウェルPCRマイクロプレートは、自動化に最適な高剛性構造を持っています。
  • 壁厚が均一なため、ウェル間のばらつきを最小化しながら効率的な熱伝導を保証します。
  • ウェルの完全性は100%テスト済みで、DNaseおよびRNaseフリーであることを保証しています。
  • 低スループット用途には、プレートを3x8ウェルストリップに切ることができます。
  • 非滅菌、フタ無し
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Optimize serum samples for LC-MS/MS-based free testosterone determination using Supel™ BioSPME 96-pin device and validated equilibrium dialysis methods.
Determination of free thyroid hormones (T3 & T4) in serum by LC-MS/MS following a streamlined 1-hour BioSPME sample preparation.