Merck
BR23820
BRAND® compact automatic BLAUBRAND® burette, without support/clamp
volume 25 mL, accuracy: ±0.03 mL, with PE-LD bottle 1000 mL with pedestal, filling tube of PVC
別名:
BLAUBRAND®, ビュレット
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥35,260
¥35,260
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥35,260
About This Item
UNSPSCコード:
41121808
NACRES:
NB.43
¥35,260
Check Cart for Availability
物質
clear borosilicate glass 3.3 (burette tube with Schellbach stripe, grad. in blue)
特徴
class AS
subdivision 0.05 mL
PTFE stopcock with precision tip
with PE-LD bottle 1000 mL with pedestal, filling tube of PVC
メーカー/製品名
BRAND 23820
容積測定範囲
25 mL, accuracy: ±0.03 mL
ビュレットL
785 mm
容量
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Modular Automatic Burette Concept! Fast to dismantle and easy to clean. Easy to repair - all individual components replaceable! Class AS, DE-M marking Boro 3.3, detachable PTFE stopcock. DIN EN ISO 385. Calibrated to deliver (TD, Ex). All BLAUBRAND® automatic burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)