BR21912
BRAND® BLAUBRAND® 自動ビュレット、ペレットパターン
volume 25 mL, accuracy: ±0.05 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in black)
別名:
SILBERBRAND, ビュレット
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥49,690
¥49,690
Check Cart for Availability
すべての画像(2)
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥49,690
About This Item
UNSPSCコード:
41121808
NACRES:
NB.43
¥49,690
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in black)
特徴
subdivision 0.05 mL
SILBERBRAND class B
without bottle
without intermediate stopcock
メーカー/製品名
BRAND 21912
容積測定範囲
25 mL, accuracy: ±0.05 mL
容量
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
中栓によって残った液体が再循環しないようになっています。DIN EN ISO 385に準拠。クラスAS、適合性認証済み。分配用に較正されています(TD、EX + 待機時間30秒)。シェルバッハの線入り。主な目盛にはリングで印が付けられています。自動ゼロ点調整。高いコントラストの青いエナメル目盛と文字が入っています。
BLAUBRANDビュレットおよび自動ビュレットにはバッチ番号が付けられ、オリジナルの包装にはバッチ証明が添付されています。
BLAUBRANDビュレットおよび自動ビュレットにはバッチ番号が付けられ、オリジナルの包装にはバッチ証明が添付されています。
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)