Merck
M0187
Greiner CELLSTAR® 96ウェルプレート
flat bottom white wells
別名:
96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
32 EA
¥32,370
¥32,370
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
32 EA
¥32,370
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
¥32,370
Check Cart for Availability
物質
flat bottom white wells
white polystyrene
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt (F-bottom)
包装
case of 32
メーカー/製品名
Greiner 655083
最大容量
392 μL
サイズ
96 wells
有効容積
340 μL
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CELLSTAR® 96Wマイクロプレート使用時のウェル容量は 25~-340 μL、総ウェル容量は 392 μLです。増殖面積は 0.34 cm(2)です。
最適な細胞付着のために処理された組織培地。<0.06 EU/mLまでのLAL法で非発熱性。
その他情報
96ウェル、固定、平底(F底)、細胞結合用のマイクロプレートで、フタ付き、煙突型、ウェルに英数字コード入り、長さ:127.76 mm、幅:85.48 mm、曲率半径:約200 μmです。
適合性
白色プレートは、発光手順における光のクロストークを最小限に抑えます。細胞を用いた作業に適しています。検出可能なデオキシリボヌクレアーゼ/リボヌクレアーゼ、ヒトDNA、発熱性物質はありません。
法的情報
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1