製品CLS431121は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
無菌性
non-sterile
特徴
Holds 100 x 1-2 mL cryovials
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
Corning 431121
テクニック
cryopreservation: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
- Reusable orange polycarbonate cryogenic vial storage box with lid
- Box can withstand temperature from - 196°C to +121°C
- Recommended for use with internally threaded cryogenic vials only
- Ridges on the sides of the box for easy grip when wearing gloves
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック