Merck
CLS430293
Corning® 組織培養用処理済み培養ディッシュ
D × H 100 mm × 20 mm
別名:
ペトリ皿
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.13
製品CLS430293は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
polystyrene
round
無菌性
sterile
使用法
11.0-16.5 mL Optimal culture medium volume range (Optimal culture medium volume)
包装
sleeve of 10
メーカー/製品名
Corning 430293
D× H
100 mm × 20 mm
表面積
55 cm2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Manufactured from optically clear virgin polystyrene
  • Treated for optimal cell attachment
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • Have stacking beads to aid in handling
  • Lid is supplied with vents to provide consistent gas exchange
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)