Merck
Z755923
Nunclon® cell culture dishes
diam. × H 100 mm × 15 mm, sterile; γ-irradiated
別名:
細胞培養プレート, 細胞培養皿
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
150 EA
¥37,730
¥37,730
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
150 EA
¥37,730
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.22
¥37,730
Check Cart for Availability
物質
polystyrene dishes with lids
round
無菌性
sterile; γ-irradiated
sterile; γ-irradiated
特徴
lid
包装
case of 150 ea (Internal packs of 10)
メーカー/製品名
Nunc 150350
直径× H
100 mm × 15 mm
ディッシュ径× H
100 mm × 15 mm
表面積
56.7 cm^2
結合型
Nunclon Delta surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Large range available, treated for cell culture but with many other uses
  • Optically clear and very flat for use in microscope
  • Non-toxic
  • Certified surface treatment for optimal cell attachment and growth
法的情報
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)