Merck
CLS3931
Corning® マルチウェルプレート、プレートカバーおよびシーリングマット
96 well plate lid, rigid polystyrene low evaporation lid w/ corner notch, condensation rings, sterile, 25/cs
別名:
96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレートカバー, 96ウェルマルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.15
製品CLS3931は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
lid
包装
pack of 25
case of 50
メーカー/製品名
Corning 3931
サイズ
96 wells
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • フタは硬質ポリスチレン製です。
  • フタは、すべてのCorning®マイクロプレートにある隅ノッチに対応するようにA1隅に隅ノッチを持っています。
  • フタは、Corning 2 μL 1536ウェルマイクロプレートまたは2 mL 96ウェル貯蔵ボックスには適合しません。
  • ガンマ線滅菌済み
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)