Merck
HS2134A
Floating Microtube Rack
to hold, 20 x 1,5/2.0 mL tubes, round white polypropylene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
4 EACH
¥6,836
¥6,836
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
4 EACH
¥6,836
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.12
¥6,836
Check Cart for Availability
物質
round white polypropylene
特徴
to hold 20 x 1,5/2.0 mL tubes
包装
pack of 4 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS2134A
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The Floating Microtube Rack can be used on the bench, with water baths or ice containers. The Rack keeps microtubes afloat in a water bath or can be pushed into crushed ice. It is perfect for controlling sample temperature.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)