Merck
L3411
Greiner multiwell plate lids
for standard multiwell plate, non-sterile
別名:
microplate lids, microtiter plate lids, multiwell plate lids
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥32,790
¥32,790
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥32,790
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
¥32,790
Check Cart for Availability
物質
clear polystyrene
colorless wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid
包装
case of 100
メーカー/製品名
Greiner 656101
サイズ
96 well
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
未滅菌、シングルポジション、ハイプロファイルのマイクロプレート用フタで、凝縮リングは付いていません。
  • Greiner multiwell plate lids are made of polystyrene.
  • Corner notches for proper orientation.
  • Robotics-friendly full- and Lo-profile skirt options.
  • Free of detectable RNase and DNase.
Corner notches for proper orientation. Robotics friendly full- and Lo-profile skirt options. RNase and DNase free.
その他情報
長さ:127.5 mm、幅:85 mm、曲率半径: +/- 300 μmです。フタの高さは9 mmです。
適合性
未滅菌のポリスチレンマイクロプレート用フタで、デオキシリボヌクレアーゼ/リボヌクレアーゼ、ヒトDNA、発熱性物質フリーです。
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. I am interested in these plate lids to fit M2936-100EA Grenier 96-well plates. Do the lids come in a single case of 100 or are they subdivided into 5-lid packages as the plates are?
    1 回答
    1. These plates come in a bulk pack of 100 lids. They are non-sterile.